1.01645
Buffer solution
(di-sodium tetraborate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.22 (20°C) Certipur®
Synonyme(s) :
TM=["CERTIPUR"] buffer solution, di-sodium tetraborate buffer, pH 9.22 Buffer solution
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
pH
9.2 (25 °C in H2O)
pb
100 °C/1013 hPa
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Caractéristiques et avantages
- The product is delivered with a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis showing the relevant data for the quality management system.
- It is a Certified Reference Material (CRM) offered in solution format.
- Intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments and for testing other buffer solutions.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List