Documents
1.99004
Supelco
Solution tampon
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Synonyme(s) :
Boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide buffer solution, pH 10.0 calibration buffer
About This Item
Code UNSPSC :
12161705
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
pH
10.0 (25 °C in H2O)
Point d'ébullition
100 °C/1013 hPa
Densité
1.0044 g/cm3 at 25 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Description générale
La solution tampon d'acide borique/chlorure de potassium/hydroxyde de sodium certifiée est préparée par gravimétrie avec de l'eau et des réactifs de qualité supérieure dans un laboratoire d'étalonnage accrédité. Son pH de 10,00 à 25 °C est mesuré à l'aide d'une électrode de verre combinée selon une technique d'étalonnage en 5 points. La mesure est effectuée conformément à la norme DIN 19268, à l'aide de solutions tampons de référence conformes aux exigences de la norme DIN 19266, du NIST, de l'IUPAC et des pharmacopées Ph. Eur et USP. Étant donné que son pH varie fortement en fonction de la température, cette solution tampon doit être utilisée à température constante.
Rendez-vous sur Certificats ISO et auto-évaluations qualité des sites pour consulter les certificats d'accréditation actuels.
Téléchargez votre certificat sur le site http://www.sigma-aldrich.com pour visualiser les valeurs certifiées, y compris l'incertitude et la date d'expiration.
Application
Ce produit sert d'étalon pour l'étalonnage des pH-mètres ou électrodes de pH. Il est également utilisé comme témoin pour mesurer le pH d'autres solutions.
Caractéristiques et avantages
  • Produit mesuré et qualifié dans un laboratoire accrédité ISO/CEI 17025 et ISO 17034
  • Traçabilité métrologique jusqu'aux étalons secondaires du NIST et jusqu'aux étalons primaires certifiés par le PTB
  • Solution prête à l'emploi conditionnée en sachets de 30 ml
  • Certificat d'analyse détaillé du lot, pour des audits efficaces
  • Étiquette conforme au Guide 31 de l'ISO avec les informations suivantes : numéro de commande, description de l'article, numéro de lot, données de sécurité et date de péremption
  • Matériau de conditionnement soumis à des études de stabilité complètes conformément au Guide 35 de l'ISO
  • Exactitude : jusqu'à ± 0,03 à 25 °C
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)