Principaux documents
1.93205
Supelco
Phosphate de potassium monobasic
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
About This Item
Formule linéaire :
KH2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Gamme de produits
EMPARTA®
Pf
252.6 °C (lit.)
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93205.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93205.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93205.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable