If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.04877
Phosphate de potassium monobasique
for analysis (<= 0.005% Na) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Phosphate de potassium monobasic, Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤ 0.2% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Pf
252.6 °C (lit.)
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
As: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0010%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- β-lactoglobulin stabilized nanemulsions--Formulation and process factors affecting droplet size and nanoemulsion stability : cette recherche explore les mécanismes de stabilisation de la β-lactoglobuline dans les nanoémulsions, avec des implications pour les sciences pharmaceutiques et alimentaires, en envisageant l'utilisation de substances telles que le phosphate de potassium monobasique pour la stabilité et le contrôle du pH (Ali et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie, calcul sur matière sèche) : 98,0 - 100,5 %
Dosage (alcalimétrie, matière sèche) : ≥ 99,5 %
Identité : test réussi
Aspect de la solution : test réussi
Fraction insoluble : ≤ 0,01 %
pH (5 %, eau, 25 °C) : 4,2 - 4,5
Chlorures (Cl) : ≤ 0,0005 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,003 %
Azote total (N) : ≤ 0,001 %
Métaux lourds (exprimé en Pb) : ≤ 0,0010 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 0,001 %
As (arsenic) : ≤ 0,0002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0010 %
Na (sodium) : ≤ 0,005 %
Substances réductrices : satisfait au test
Perte au séchage (130 °C) : ≤ 0,2 %
Conforme à ACS, ISO, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf