Principaux documents
1.05108
Supelco
Phosphate de potassium monobasique
99.995% anhydrous basis, Suprapur®
Synonyme(s) :
Phosphate de potassium monobasic, Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
50 G
139,00 €
250 G
448,00 €
500 G
814,00 €
139,00 €
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
139,00 €
250 G
448,00 €
500 G
814,00 €
About This Item
Formule linéaire :
KH2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-913-4
Nomenclature NACRES :
NB.21
139,00 €
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
for inorganic trace analysis
Essai
≥99.5% (alkalimetric)
99.995% anhydrous basis
Forme
solid
Puissance
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Pf
252.6 °C (lit.)
Solubilité
208 g/L
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
  • Biocatalysis with in-situ product removal improves p-coumaric acid production : cette recherche démontre l'utilité du phosphate de potassium monobasique dans les réactions biocatalytiques, notamment pour augmenter la production d'acide p-coumarique, un composé important dans diverses applications biochimiques (Virklund et al., 2024).
  • Libérer le potentiel du biochar : le phosphate de potassium monobasique est utilisé pour améliorer la capacité d'adsorption des composites de biochar pour éliminer les métaux lourds tels que le Pb(II) et le Cd(II) de l'eau, démontrant ainsi son efficacité dans les stratégies de dépollution environnementale (Li et al., 2024).
  • Fractionnement de la chitinase recombinante de Nicotiana benthamiana par un système biphasique aqueux : l'étude démontre l'application du phosphate de potassium monobasique dans les systèmes biphasiques aqueux pour une séparation efficace des enzymes, essentielle pour les applications biotechnologiques et industrielles (Tue et al., 2024).
  • Effet de la diffusion de K(+) sur l'hydratation du ciment phospho-magnésien : l'étude explore le rôle du phosphate de potassium monobasique dans les procédés d'hydratation des ciments phospho-magnésiens, fournissant des données précieuses pour la construction et la science des matériaux(Leng et al., 2024).
  • Déverrouiller la boîte à outils de la nature : cette étude illustre l'utilisation du phosphate de potassium monobasique pour optimiser les conditions de production de protéines recombinantes, en améliorant les rendements et en rationalisant les procédés de production en biofabrication (Rajak et al., 2024).
Liaison
Remplace : 5108-1 ; 5108-2 ; 5108
Remarque sur l'analyse
Pureté (métallique) : ≥ 99,995 %
Dosage (alcalimétrie) : ≥ 99,5 %
Absorbance spécifique à 260 nm (2 cm, 10 %, eau) : ≤ 0,010
Chlorures (Cl) : ≤ 5 ppm
Sulfates (SO₄) : ≤ 30 ppm
As (arsenic) : ≤ 0,1 ppm
Ba (baryum) : ≤ 5,0 ppm
Ca (calcium) : ≤ 0,50 ppm
Cd (cadmium) : ≤ 0,005 ppm
Ce (cérium) : ≤ 0,010 ppm
Co (cobalt) : ≤ 0,010 ppm
Cu (cuivre) : ≤ 0,005 ppm
Eu (europium) : ≤ 0,010 ppm
Fe (fer) : ≤ 0,10 ppm
Hg (mercure) : ≤ 0,05 ppm
La (lanthane) : ≤ 0,010 ppm
Mg (magnésium) : ≤ 0,50 ppm
Mn (manganèse) : ≤ 0,010 ppm
Na (sodium) : ≤ 20,0 ppm
Ni (nickel) : ≤ 0,010 ppm
Pb (plomb) : ≤ 0,005 ppm
Sm (samarium) : ≤ 0,010 ppm
Sr (strontium) : ≤ 0,50 ppm
Tl (thallium) : ≤ 0,01 ppm
Y (yttrium) : ≤ 0,010 ppm
Yb (ytterbium) : ≤ 0,010 ppm
Zn (zinc) : ≤ 0,005 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf