172104
Anaphase-Promoting Complex Inhibitor, TAME
The Anaphase-Promoting Complex Inhibitor, TAME, also referenced under CAS 1784-03-8, controls the biological activity of Anaphase-Promoting Complex. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Anaphase-Promoting Complex Inhibitor, TAME, TAME hydrochloride, APC/C Inhibitor I, APC/C-Cdc20 Interaction Inhibitor I, Cyclosome Inhibitor I
74,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
About This Item
74,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(NC(CCC[N+H]=C(N)N)C(=O)OC)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
InChI
1S/C14H22N4O4S.ClH/c1-10-5-7-11(8-6-10)23(20,21)18-12(13(19)22-2)4-3-9-17-14(15)16;/h5-8,12,18H,3-4,9H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H
Clé InChI
JIQFFACVQXXHMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Zeng, X., et al. 2010. Cancer Cell18, 382.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable