172103
Anaphase-Promoting Complex Inhibitor Negative Control, AAME
The Anaphase-Promoting Complex Inhibitor Negative Control, AAME, also referenced under CAS 1784-05-0, controls the biological activity of Anaphase-Promoting Complex.
Synonyme(s) :
Anaphase-Promoting Complex Inhibitor Negative Control, AAME, AAME hydrochloride
80,70 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
About This Item
80,70 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N=C(NCCC[C@@H](C(OC)=O)NC(C)=O)N.[xHCl]
InChI
1S/C9H18N4O3.ClH/c1-6(14)13-7(8(15)16-2)4-3-5-12-9(10)11;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)(H4,10,11,12);1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
FIUSXBMWQFBXLZ-FJXQXJEOSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.