14-840-M
AMPK (α1, β1, γ1) Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, human AMPK (α1, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα1, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays.
Synonyme(s) :
AMPK kinase
964,00 €
Date d'expédition estimée le24 février 2025Détails
About This Item
964,00 €
Date d'expédition estimée le24 février 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
liquid
Durée de conservation
6 mo.
Poids mol.
Mw 30 kDa (AMPKß1)
Mw 38 kDa (AMPKγ1)
Mw 64 kDa (AMPKα1)
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès GenBank
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRKAB1(5564)
Description générale
Product Source: Expressed in E. coli cells and activated in vivo.
Protein Target: AMPK (α1, β1, γ1)
Target Sub-Family: CAMK
Recombinant, human AMPK (α1, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full- length N-terminal 6His-tagged AMPKα1, full length untagged AMPKβ1 and full length untagged AMPKγ1. The AMPK α catalytic subunit in mammals is encoded by α1 and α2, two β genes β1 and β2 and three γ subunit genes γ1, γ2, and γ3.[1]
Application
Metabolism
Apoptosis & Cancer
Diabetes
Obesity
Metabolic Disorders
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable