Principaux documents
17-10264
Sigma-Aldrich
Anticorps ChIPAb+ JHDM1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
JMJD, Lysine (K)-specific demethylase 2B, F-box protein FBL10, [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, F-box and leucine-rich repeat protein 10, Protein containing CXXC domain 2, Ju
25 ASSAYS
564,00 €
564,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ASSAYS
564,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.32
564,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
horse, mouse, pig, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
Fabricant/nom de marque
ChIPAb+
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... KDM2B(84678)
Description générale
Protéines JHDM1B (protéine de déméthylation des histones à domaine Jumonji 1B) et KDM2B. En raison de la présence d'un motif de type "boîte F", cette protéine est également désignée par l'abréviation FBXL10 ("F-box/LRR-repeat protein 10", protéine à répétitions de type boîte F/riches en leucine 10). Elle fonctionne comme une histone déméthylase pour la lysine 36 de l'histone H3 et déméthyle de préférence la lysine 3 diméthylée, avec une activité faible ou nulle pour la lysine 36 mono ou triméthylée.
Tous les anticorps ChIPAb+ sont validés individuellement pour la précipitation de la chromatine, sur tous les lots, sans exception. Chaque jeu d'anticorps ChIPAb+ comprend des amorces témoins (testées sur chaque lot par PCR quantitative) vous permettant de valider biologiquement vos résultats d'immunoprécipitation dans un contexte locus-spécifique. Le protocole de PCR quantitative (qPCR) et les séquences des amorces sont fournis, ce qui permet aux chercheurs de valider leur protocole d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) lorsqu'ils utilisent notre anticorps dans leur contexte chromatinien. Chaque jeu comprend également un anticorps témoin négatif afin de garantir la spécificité de la réaction de ChIP.
Le jeu ChIPAb+ JHDM1B comprend l'anticorps anti-JHDM1B, une IgG de lapin normale et des amorces témoins qui amplifient une région de 110 pb des amorces ChIP, la globine β humaine. La protéine JHDM1B et les témoins négatifs se présentent dans une taille adaptable à une réaction de ChIP ; ils peuvent être utilisés pour valider fonctionnellement la précipitation de la chromatine associée à la protéine JHDM1B.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la protéine JHDM1B humaine.
Application
Ce jeu d'anticorps et d'amorces ChIPAb+ JHDM1B, validé pour l'immunoprécipitation de la chromatine, réunit l'anticorps et les amorces de PCR témoins spécifiques.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation de la chromatine :
Données d'un lot représentatif.
De la chromatine traitée aux ultrasons préparée à partir de cellules HeLa (1 × 10E6 équivalents-cellules par immunoprécipitation) a été soumise à une immunoprécipitation de la chromatine avec 2 µl d'IgG de lapin normale ou d'anticorps anti-JHDM1B et le kit Magna ChIP A (réf. 17-610). Le succès de l'immunoprécipitation des fragments d'ADN associés à la protéine JHDM1B a été contrôlé par qPCR avec des amorces ChIP, la globine β humaine, comme région positive, et des amorces ciblant le promoteur du gène de la β-actine comme région négative (figure 2). Les données sont exprimées en pourcentage de chaque échantillon immunoprécipité par rapport à la chromatine de départ ("input") pour chacun des amplicons et des échantillons de ChIP indiqués.
Se référer au protocole du kit EZ-Magna ChIP A (réf. 17-408) ou du kit EZ-ChIP (réf. 17-371) pour une description détaillée du protocole expérimental.
Analyse par western blotting :
Données d'un lot représentatif.
Un extrait nucléaire de cellules HeLa a été immunoprécipité avec l'anticorps anti-JHDM1B (1 µg/ml). Les protéines ont été visualisées à l'aide d'un anticorps secondaire d'âne anti-IgG de lapin conjugué à la peroxydase de raifort et d'un système de détection par chimioluminescence.
La flèche montre la protéine JHDM1B (~165 kDa) (figure 3). Une bande non caractérisée apparaît à ~109 kDa avec certains lysats.
Analyse par immunocytochimie :
Données d'un lot représentatif.
Analyse par microscopie confocale à fluorescence de cellules NIH/3T3 et HeLa avec l'anticorps anti-JHDM1B (rouge). Les filaments d'actine ont été marqués à la phalloïdine couplée au fluorochrome Alexa Fluor 488 (vert). Les noyaux sont colorés en bleu au diamidinophénylindole (DAPI). Cet anticorps colore positivement les noyaux (figure 4).
Sous-domaine de recherche
Histones
Conditionnement
25 expériences par jeu. Utilisation recommandée : 1,4 μg (2 μl) d'anticorps par immunoprécipitation de la chromatine (selon le contexte biologique).
Qualité
Immunoprécipitation de la chromatine :
Données d'un lot représentatif.
De la chromatine traitée aux ultrasons préparée à partir de cellules HeLa (1 × 10E6 équivalents-cellules par immunoprécipitation) a été soumise à une immunoprécipitation de la chromatine avec 2 µl d'IgG de lapin normale ou d'anticorps anti-JHDM1B et le kit Magna ChIP® A (réf. 17-610). Le succès de l'immunoprécipitation des fragments d'ADN associés à la protéine JHDM1B a été contrôlé par qPCR avec des amorces ChIP, la globine β humaine (figure 1).
Se référer au protocole du kit EZ-Magna ChIP A (réf. 17-408) ou du kit EZ-ChIP (réf. 17-371) pour une description détaillée du protocole expérimental.
Description de la cible
Poids réel : ~165 kDa. Une bande de faible poids moléculaire non caractérisée peut apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps purifié par affinité
Constituants :
Anticorps anti-JHDM1B (anticorps polyclonal de lapin). Un flacon contenant 50 µl d'anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et du NaCl 150 mM avec 0,05 % d'azoture de sodium, avant l'ajout de glycérol jusqu'à une concentration de 30 %. À conserver à -20 °C.
Concentration : 0,7 mg/ml
IgG de lapin normale. Un flacon contenant 125 µg d'IgG de lapin dans 125 µl de tampon de conservation contenant 0,05 % d'azoture de sodium. À conserver à -20 °C.
Amorces ChIP, globine β humaine. Un flacon contenant 75 μl de chaque amorce (5 μM) spécifique du promoteur du gène de la globine β humaine. À conserver à -20 °C.
Amorce sens : AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
Amorce antisens : TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après la première décongélation, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit.
Remarque : En raison de la variabilité des températures à l'intérieur du congélateur en dessous de -20 °C, les solutions glycérolées risquent de congeler pendant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Comprend une IgG de lapin normale et des amorces spécifiques de la globine β humaine.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lidia Chellini et al.
Oncogene, 43(4), 225-234 (2023-11-29)
Ewing sarcomas (ES) are aggressive paediatric tumours of bone and soft tissues. Resistance to chemotherapy and high propensity to metastasize remain the main causes of treatment failure. Thus, identifying novel targets for alternative therapeutic approaches is urgently needed. DNA/RNA helicases
Shuanghong Zhu et al.
Science advances, 10(16), eadi1782-eadi1782 (2024-04-17)
Mutant isocitrate dehydrogenases (IDHs) produce R-2-hydroxyglutarate (R-2HG), which inhibits the growth of most acute myeloid leukemia (AML) cells. Here, we showed that necroptosis, a form of programmed cell death, contributed to the antileukemia activity of R-2HG. Mechanistically, R-2HG competitively inhibited
Eva J Schaefer et al.
Blood cancer discovery, 3(2), 116-135 (2022-01-12)
Polycomb repressive epigenetic complexes are recurrently dysregulated in cancer. Unlike polycomb repressive complex 2 (PRC2), the role of PRC1 in oncogenesis and therapy resistance is not well-defined. Here, we demonstrate that highly recurrent mutations of the PRC1 subunits BCOR and
Polycomb group and SCF ubiquitin ligases are found in a novel BCOR complex that is recruited to BCL6 targets.
Gearhart, MD; Corcoran, CM; Wamstad, JA; Bardwell, VJ
Molecular and cellular biology null
Ana Banito et al.
Cancer cell, 33(3), 527-541 (2018-03-06)
Synovial sarcoma is an aggressive cancer invariably associated with a chromosomal translocation involving genes encoding the SWI-SNF complex component SS18 and an SSX (SSX1 or SSX2) transcriptional repressor. Using functional genomics, we identify KDM2B, a histone demethylase and component of