1.50240
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 55 mm x 2 mm LiChroCART™ HPLC cartridge set including manuCART™ holder
Synonyme(s) :
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) LiChroCART™ 55-2 Cartridge set
635,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
About This Item
635,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 55 mm x 2 mm LiChroCART™ HPLC cartridge set including manuCART™ holder
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 column
pkg of 1 holder
Ampleur du marquage
17% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
5.5 cm × 2 mm
Superficie
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
1.5-10.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 90000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≤ 10.0
Extent of testing: passes test