Principaux documents
1.50833
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
1 UNIT
735,00 €
UNIT
2 410,00 €
735,00 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Changer de vue
1 UNIT
735,00 €
UNIT
2 410,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
Colonne, L × D.I.:
25 cm × 4 mm
Superficie:
350 m2/g
Taille des particules:
5 μm
Groupe de la matrice active:
C18 bonding phase
Dimension de pores:
100 Å pore size
Matrice:
fully porous particle
735,00 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Nom du produit
Colonne LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
21% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Cartouche HPLC
LiChrospher® RP-18 est un support en gel de silice sphérique fiable, polyvalent, produit de manière conventionnelle et possédant des propriétés de phase inverse du type C-18. Il est parfaitement adapté à la séparation des composés neutres, acides et faiblement basiques. Ce sorbant est disposé dans une cartouche de HPLC LiChroCART 250-4. Le raccordement au système de HPLC se fait via un support de cartouche manu-CART NT (1.51486).
Remarque sur l'analyse
Pression : ≤ 110 bar
Plateaux théoriques (N/m) (toluène) : ≥ 50000
Symétrie (toluène) : 0,8 - 1,4
Facteur de capacité (toluène) : 1,0 - 2,5
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany