1.44245
Bandelettes de gélose Hycon prêtes à l'emploi
Dichloran Glycerol Chloramphenicol Agar, for xerophilic yeast, aseptically filled, single packed of 25 strips, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Hycon Ready-to-use Agar Strips, DGC Agar Strips
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Gamme de produits
RCS®
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
individually wrapped
Conditionnement
single packed of 25 strips
Fabricant/nom de marque
HYCON®
pH
5.6 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with RCS® High Flow Touch
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
molds
xerophilic yeast
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.