1.44243
Bandelettes de gélose Hycon® SDX
Sabouraud Dextrose Agar, Chlortetracycline, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Bandelettes de gélose Hycon prêtes à l'emploi, SDX, SDA, Bandelettes de gélose
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Gamme de produits
RCS®
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
individually wrapped
Composition
Chloramphenicol
Chlortetracycline
Conditionnement
single packed of 50 units
Fabricant/nom de marque
HYCON®
pH
6.9 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with RCS® High Flow Touch
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2