Principaux documents
1.44242
Millipore
Bandelettes de gélose Hycon® YM
Rose-Bengal Chloramphenicol Agar, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Bandelettes de gélose Hycon prêtes à l'emploi, Bandelettes de gélose rose Bengale
50 UNITS
192,00 €
192,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
50 UNITS
192,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41113035
Nomenclature NACRES :
NA.74
192,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Gamme de produits
RCS®
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
individually wrapped
Conditionnement
single packed of 50 units
Fabricant/nom de marque
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with RCS® High Flow Touch
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
Les bandelettes de gélose YM sont des milieux de culture prêts à l'emploi qui permettent de mesurer les levures et les moisissures présentes dans l'air à l'aide des préleveurs RCS®. Chaque bandelette de gélose est scellée dans une enveloppe refermable et un contrôle visuel à 100 % est réalisé pour garantir une sécurité maximale dans les environnements critiques. De la gélose rose Bengale au chloramphénicol est déposée sur un film-support souple. La gélose rose Bengale au chloramphénicol est un milieu sélectif utilisé pour le dénombrement des levures et des moisissures. Le chloramphénicol, la streptomycine et le rose Bengale sont ajoutés comme agents de sélection pour inhiber la croissance bactérienne. Le rose Bengale restreint en outre la taille et la hauteur des colonies de moisissures à croissance rapide, facilitant ainsi la détection des champignons à croissance lente.
Application
Ces bandelettes de gélose sont utilisées pour contrôler la qualité de l'air ambiant et des gaz comprimés à l'aide des préleveurs d'air RCS®.
Informations légales
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable