1.44108
Bandelettes de gélose Hycon prêtes à l'emploi
Tryptic Soy Agar, Beta-lactamase, Lecithin, Polysorbate 80, irradiated, double packed of 40 strips, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Hycon Ready-to-use Agar Strips, TSA, Soybean Casein Digest, Agar Strips
Produits recommandés
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
individually wrapped
ready-to-use
Composition
Beta-lactamase
Lecithin
Polysorbate 80
Conditionnement
double packed of 40 strips
Fabricant/nom de marque
HYCON®
Couleur
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with RCS® High Flow Touch
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.