Principaux documents
1.44228
Millipore
Bandelettes de gélose Hycon® TCI-y
TCI-y medium, Polysorbate 80, Thioglycollate, Lecithin, for bacteria, for fungi, γ-irradiated, double packed of 40 units, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Bandelettes de gélose Hycon prêtes à l'emploi, TSA, Gélose tryptone-soja, GTS, Bandelettes de gélose
40 UNITS
192,00 €
192,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
40 UNITS
192,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41113035
Nomenclature NACRES :
NA.74
192,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Agence
EP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA
Stérilité
γ-irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
individually wrapped
Composition
Lecithin
Polysorbate 80
Thioglycollate
Conditionnement
double packed of 40 units
Fabricant/nom de marque
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
Pf
>95 °C
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with RCS® High Flow Touch
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
Les bandes de gélose TCI-y sont des milieux de culture prêts à l'emploi qui permettent de mesurer les levures et les moisissures présentes dans l'air à l'aide des échantillonneurs RCS®. Chaque bande de gélose est scellée dans une pochette refermable et toutes les bandes sont soumises à un contrôle visuel pour garantir une sécurité maximale dans les environnements critiques. Le milieu de base est déposé sur un film-support souple. La gélose TCI-y est un milieu complexe utilisé pour cultiver et isoler une multitude de bactéries, de levures et de moisissures. Elle est additionnée d'agents neutralisants comme la lécithine, le polysorbate 80 et le thioglycolate. L'ajout de pyruvate inactive les vapeurs de peroxyde d'hydrogène résiduelles lorsque la gélose est utilisée dans un isolateur.
Application
Ces bandes de gélose sont utilisées pour contrôler la qualité de l'air ambiant et des gaz comprimés à l'aide des échantillonneurs RCS®. Elles sont stérilisées par rayonnement gamma et conditionnées sous triple emballage pour certaines applications en environnement critique ou en isolateur.
Informations légales
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2