1.37046
Acétate de sodium
anhydrous, EMPROVE® EXPERT, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
607 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
pb
>400 °C (decomposition)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
Température de transition
flash point >250 °C
Solubilité
365 g/L
Densité
1.52 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium acetate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais