Merck
Toutes les photos(5)
Documents
1.37028
SAFC
Glycérol
greener alternative
anhydrous (vegetable), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, ACS, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Numéro Beilstein :
635685
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-289-5
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Pureté
≤98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric)
≥99.5% (calculated on anhydrous substance, GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Limite d'explosivité
2.6-11.3 % (v/v)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Température de transition
flash point 199 °C
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins l'un des douze principes de la chimie verte. Ce produit est un glycérol biosourcé et est conforme au 5e principe de la chimie verte "Solvants et auxiliaires moins polluants" et au 7e principe "Utilisation de ressources renouvelables". Cliquez ici pour en savoir plus.
Application
Le glycérol peut être utilisé dans un large éventail de préparations liquides, solides et semi-solides, notamment les préparations ophtalmiques, les formes orales solides et liquides, l'enrobage des comprimés, les crèmes et les gels. Il est utilisé pour ses propriétés d'humectant, d'émollient, de solvant/co-solvant, d'agent augmentant la viscosité et de plastifiant.
Le glycérol anhydre (végétal) Emprove® Expert présente un faible taux d'endotoxines et une faible charge microbienne, ce qui en fait une solution de choix pour vos applications à haut risque.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Articles
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenu apparenté
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.