71188
Acétate de sodium trihydrate
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
67,20 €
About This Item
67,20 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (NT)
Forme
powder or crystals
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Technique(s)
precipitation assay: suitable
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.005% KMnO4-reducing matter (as HCOOH)
pH
8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O)
Solubilité
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
Chaîne SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- to prepare buffer stock solution/sodium acetate buffer 0.2M for gallium-68 (Ga-68) DOTA-(Tyr3)-octreotate (DOTATATE) chemicals[1]
- in the preparation of ferric reduction ability of serum (FRAS) reagent for FRAS assay[2]
- in the preparation of sodium acetate solution to prepare sodium acetate (NaOAc) buffers for radiolabeling[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable