1.28201
Acetate de sodium
EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, USP, FCC, E 262
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Agence
ChP
USP
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Poids mol.
82.03 g/mol
Impuretés
bacteria content, low
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
4.76
Point d'ébullition
>400 °C (decomposition)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
324 °C (decomposition)
Température de transition
flash point >250 °C
Densité
1.52 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
liquid formulation
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Conditionnement
1282011001//1kg - plastic bottle
1282018026//25kg - plastic drum
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable