1.20572
PharmPrep® P100 RP-18e, 20 μm Scout Column
L × diam. 250 mm × 4.6 mm
385,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
About This Item
385,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
spherical silica gel
Niveau de qualité
Gamme de produits
PharmPrep®
L × diam.
250 mm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
Spherical Silica Gel
Dimension de pores
10 nm mean pore size
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Uniform and homogenous silica gel matrix with excellent batch-to-batch reproducibility over many column packings
- Narrow particle size distribution for high performance and high productivity in small peptide purification processes
- Reproducible specific surface area and pore size distribution
- Low back pressure
- Enhanced mechanical stability for long sorbent life-time
- a perfect separation of insulin and the main impurities desamido-insulin.