1.20573
Hibar® 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18E, 10 µm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
spherical silica gel
Niveau de qualité
Gamme de produits
PharmPrep®
Paramètres
≤40 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
Spherical Silica Gel
Dimension de pores
10 nm mean pore size
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Spherical porous Silica with uniform and homogeneous gel matrix with excellent batch to batch reproducibility
Caractéristiques et avantages
Hibar® 250-25 PharmPrep® P 100 RP-18E, 10 µm provides users with:
- Convenient ready-to-use column
- Easy mounting and assembly
Informations légales
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13