29759-U
Silica PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, average thickness 6 μm
1 650,00 €
About This Item
1 650,00 €
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Description
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Paramètres
-80-225 °C temperature (isothermal or programmed)
Épaisseur moyenne
6 μm
df
6 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.53 mm
Groupe de la matrice active
Silica phase
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Type de colonne
capillary PLOT
Description générale
USP Code: None
Phase:
- Silica
- -80 °C to 225 °C (isothermal or programmed)