Documents
1.19754
Supelco
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
buffer substance for chromatography LiChropur
Synonyme(s) :
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HK2O4P · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Numéro de classement CE :
231-834-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Clé InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 9.2 - 9.4
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.01
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.03
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.11
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable