Principaux documents
1.19203
Supelco
Silver chloride 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Synonyme(s) :
Silver chloride 99+
25 G
448,00 €
100 G
1 350,00 €
1 KG
8 970,00 €
448,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
448,00 €
100 G
1 350,00 €
1 KG
8 970,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
AgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-033-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
448,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.4-100.0% Ag basis
Forme
powder
Puissance
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
455 °C
Solubilité
0.00188 g/L
Densité
5.56 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Ag: 74.9-75.3%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.002%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Ag]Cl
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated of Ag): 99.4 - 100.0 %
Ag (Silver): 74.9 - 75.3 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable