Principaux documents
449571
Sigma-Aldrich
Silver chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonyme(s) :
AgCl (Silver monochloride), Silver(I) chloride
1 G
79,20 €
5 G
312,00 €
79,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
79,20 €
5 G
312,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
AgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
79,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 912 °C)
Gamme de produits
AnhydroBeads
Essai
99.998% trace metals basis
Impuretés
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
455 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Silver chloride (AgCl) can be used for a variety of applications such as: the coating on the silver wire that can be used as a reference electrode in electrochemistry[1][2], can be deposited on conducting material for stable photocatalysis under visible light[3][4]
Informations légales
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Fabrication and characterization of visible-light-driven plasmonic photocatalyst Ag/AgCl/TiO2 nanotube arrays
Yu J, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(37), 16394-16401 (2009)
The silver chloride photoanode in photoelectrochemical water splitting
Schurch D, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(49), 12764-12775 (2002)
Design rules for donors in bulk-heterojunction solar cells?Towards 10% energy-conversion efficiency
Scharber MC, et al.
Advanced Materials, 18(6), 789-794 (2006)
Ag@ AgCl: a highly efficient and stable photocatalyst active under visible light
Wang P, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(41), 7931-7933 (2008)
Guoqiang Luo et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(6), 2161-2168 (2013-02-23)
Graphene/reduced graphene oxide (rGO) modification has been demonstrated to be an efficient route to improve the photocatalytic performance of various photocatalysts by promoting the effective separation of photogenerated electrons and holes. It is highly required to develop facile and environmental-friendly
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.