119134
Adenosine 5′-O-(2-Thiodiphosphate), Trilithium Salt
A P₂-purinergic receptor agonist that acts as a potent insulin secretagogue.
Synonyme(s) :
Adenosine 5′-O-(2-Thiodiphosphate), Trilithium Salt, ADP-β-S, 3Li
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥80% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impuretés
≤10% ADP
Couleur
white
Solubilité
water: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H15N5O9P2S/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(23-10)1-22-25(18,19)24-26(20,21)27/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H2,11,12,13)(H2,20,21,27)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Clé InChI
HCIKUKNAJRJFOW-KQYNXXCUSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A P2-purinergic receptor agonist
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Hillaire-Buys, D., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 109, 183.
Bertrand, G., et al. 1991. Br. J. Pharmacol.102, 627.
Eckstein, F., and Goody, R.S. 1976. Biochemistry15, 1685.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable