119107
ATP Assay Kit
Synonyme(s) :
Luciferin-Related Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 200 tests
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Entrée
sample type soil
sample type blood
sample type urine
sample type milk
sample type sludge
Méthode de détection
chemiluminescent
Température de stockage
−70°C
Description générale
Composants
Avertissement
Caractéristiques
Principe
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney