Principaux documents
1.13885
Millipore
Yeast Extract for Biotechnology and Microbiology
Prime, for Biotechnology and Microbiology
Synonyme(s) :
Yeast extract, Extract of yeast, Yeast extract powder
25 KG
744,00 €
10 KG
811,00 €
744,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
25 KG
744,00 €
10 KG
811,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
232-387-9
Nomenclature NACRES :
NA.74
744,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Yeast extract, media component, suitable for microbiology
Source biologique
yeast
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>200 °C
Conditionnement
pkg of 10 kg
pkg of 25 kg
Couleur
beige
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
410 g/L
Densité
0.5 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
490 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Yeast Extract powder is manufactured from selected strains of Saccharomyces cerevisiae. It is manufactured under controlled conditions to retain its vitamin content and other nutritive values such as peptides, free amino acids, nucleic acids, minerals, trace elements, and phosphorous compounds. It is rich in vitamins and is often used to supply these factors in culture media at a concentration of 0.3 - 0.5%.
Application
Yeast extract is used as a bacteriological media component for the cultivation of a variety of microorganisms and molecular genetics applications. It is also suitable for use as a nutritional source in microbial media.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable