91249
Meat Peptone for Biotechnology and Microbiology
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from bovine meat, Bacteriological peptone
77,20 €
About This Item
77,20 €
Produits recommandés
Nom du produit
Peptone from meat, bacteriological, suitable for microbiology
Source biologique
bovine heart
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
amino-nitrogen, ≥3%
chloride (as NaCl), ≤3%
total nitrogen (N), ≥14%
Conditions de stockage
protect from light at room temperature
Résidus de calcination
≤8%
Perte
≤6% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light-brown)
Application(s)
microbiology
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable