Principaux documents
1.12384
Sigma-Aldrich
Titanium hydride
fine powder 98+
Synonyme(s) :
Titanium hydride
100 G
140,00 €
1 KG
1 010,00 €
140,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
140,00 €
1 KG
1 010,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H2Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
49.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352306
Numéro de classement CE :
231-726-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
140,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
>400 °C
Température de transition
flash point >400 °C
Densité
3.76 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1400 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Ti+2].[H-].[H-]
InChI
1S/Ti.2H/q+2;2*-1
Clé InChI
KAZWGWWZKAHTKC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (potentiometric): ≥ 98.0 %
H (Hydrogen): 3.6 - 4.4 %
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3