268496
Titanium
powder, −100 mesh, 99.7% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.7% trace metals basis
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
−100 mesh
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.