Documents
1.12018
Sigma-Aldrich
Albumine, fraction V
(from bovine serum) for biochemistry
Synonyme(s) :
Albumine, fraction V
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352202
Numéro de classement CE :
292-322-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
solid
pH
6.8-7.2 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Solubilité
1 g/L
Masse volumique apparente
150 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La sérum albumine bovine (BSA pour "Bovine Serum Albumin") appartient à la famille des sérum albumines, protéines constituées de trois domaines chacun divisé en deux sous-domaines. Cette protéine globulaire à hélices α non glycosylée compte 17 ponts disulfure.
Application
La fraction V de l'albumine a été utilisée pour les besoins suivants :
  • dans un tampon de perfusion pour un protocole de perfusion d'organes chez les rongeurs
  • comme agent de blocage dans une analyse par western blot
  • comme étalon des protéines nitrées pour étudier les effets d'anticorps dirigés contre la 3-nitrotyrosine et caractériser leur liaison et leur détection des protéines nitrées lors de dosages immunologiques en sandwich unidirectionnels
Actions biochimiques/physiologiques
La sérum albumine bovine est le principal constituant des milieux de culture cellulaire et sert aussi d'agent de blocage dans les tests ELISA. Elle est utile à la différenciation des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) et facilite le transport des médicaments, des hormones et des acides gras. 
Remarque sur l'analyse
Apparence (couleur) : jaunâtre
Apparence (description) : feuilles
Essai de protéines (spectrophotométrique, calcul sur substance anhydre) : ≥ 97,0 %
Dosage de l′albumine (électrophorèse sur gel d′agarose) : ≥ 98,0 %
pH (1 %, solution de chlorure de sodium à 0,5 mol/l) : 6,8- 7,2
K (potassium) : ≤ 0,02 %
Na (sodium) : ≤ 0,5 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,01 %
Ca (calcium) : ≤ 0,05 %
Métaux lourds (exprimés en plomb) : ≤ 0,001 %
Graisses : ≤ 0,2 %
Produits de décomposition : non détectables
Eau (selon Karl Fischer) : ≤ 5,00 %
Cendres (600 °C) : ≤ 1 %
NADH Oxydase (NADH ; pH 7,5 ; 25 °C) : non détectable
LDH (pyruvate ; pH 7,5 ; 25 °C) : non détectable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sebastian Ivens et al.
Brain : a journal of neurology, 130(Pt 2), 535-547 (2006-11-24)
It has long been recognized that insults to the cerebral cortex, such as trauma, ischaemia or infections, may result in the development of epilepsy, one of the most common neurological disorders. Human and animal studies have suggested that perturbations in
J L Lanciego et al.
Brain research. Brain research protocols, 2(4), 323-332 (1998-06-19)
The present report deals with a multiple tract-tracing procedure in non-human primates enabling the simultaneous visualization of retrogradely transported Fluoro-Gold (FG) and cholera toxin B subunit (CTB) in combination with anterogradely transported biotinylated dextran amine (BDA). Two issues have played
Thomas Franze et al.
The Analyst, 129(7), 589-596 (2004-06-24)
Three monoclonal antibodies (mAb) and three polyclonal antibodies (pAb) have been characterized and compared with respect to their cross-reactivities and affinities for 3-nitrotyrosine, eight aromatic compounds with similar chemical structures, a peptide containing a single nitrotyrosine residue, and fourteen nitrated
Holger Jungbluth et al.
Clinical oral investigations, 18(9), 2077-2086 (2014-02-08)
The aim of this series of studies was the development and validation of a new model for evaluation of dentinal hypersensitivity (DH) therapies. Roots from extracted human teeth were sealed with a flowable composite. In the cervical area, a 3-mm-wide
Charlotte Bayer Christiansen et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 315(1), G53-G65 (2018-03-02)
The colonic epithelium harbors a large number of endocrine cells, but little is known about the endocrine functions of the colon. However, the high density of glucagon like peptide-1 (GLP-1)- and peptide-YY (PYY)-secreting L cells is of great interest because