Principaux documents
1.10582
Millipore
Bouillon peptoné au chlorure de sodium GranuCult® prime (tamponné)
GranuCult® prime, according to EP, USP, JP, granular, suitable for pharmaceutical
Synonyme(s) :
Bouillon peptoné tamponné au chlorure de sodium, Bouillon tamponné de NaCl-peptone, Solution peptonée tamponnée au chlorure de sodium, Solution tamponnée de NaCl-peptone
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
JP
USP
according to EP
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Conditionnement
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Conditions de stockage
protect from light (Keep dry and tightly closed)
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Couleur
light brown
pH
6.8-7.2 (25 °C, 16.1 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
16.1 g/L
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
aerobic bacteria
Description générale
Le bouillon peptoné au chlorure de sodium (tamponné) GranuCult® prime est formulé avec un tampon phosphate, du chlorure de sodium et de la peptone pour accroître la viabilité des micro-organismes sensibles et présente une stabilité osmotique avec un pH stable. La faible teneur en peptone fournit des nutriments essentiels pour maintenir la viabilité des organismes, mais ne favorise pas la croissance significative de micro-organismes plus exigeants.Conformément aux recommandations des pharmacopées Ph. Eur., USP et JP, ce milieu peut être enrichi de substances tensioactives ou d'inactivateurs d'agents antimicrobiens.
Application
Le bouillon peptoné au chlorure de sodium (tamponné) GranuCult® prime convient à la dissolution, à la mise en suspension et à la dilution d'échantillons provenant de produits pharmaceutiques et d'autres substances, ainsi que de souches d'essai.
Caractéristiques et avantages
  • GranuCult® offre un milieu de culture en granules supérieur.
  • Sûr et durable grâce à la réduction des risques liés à l'inhalation de poussières fines et de substances toxiques, créant un environnement de travail plus sûr.
  • Excellentes propriétés de mouillabilité, de solubilité et d'écoulement libre
  • Pratique, avec un minimum de séparation des constituants et d'agglutination, même dans des conditions chaudes ou humides.
  • Grande reproductibilité d'un lot à l'autre
  • Durée de conservation prolongée, jusqu'à cinq ans
  • Grand nombre de souches d'essai, dépassant toutes les exigences réglementaires
  • La technologie de granulation permet d'inclure de nombreux suppléments, sans qu'il soit nécessaire de les ajouter séparément
Remarque sur l'analyse
Apparence (clarté) : transparent
Apparence (couleur) : légèrement jaunâtre à jaune
pH (25 °C) : 6,8 - 7,2
Composition typique (g/litre) : Dihydrogénophosphate de potassium 3,6 ; hydrogénophosphate de sodium dihydraté 7,2 ; chlorure de sodium 4,3 ; peptone de viande 1,0.
Test de fertilité conformément à la version actuellement en vigueur de la norme DIN EN ISO 11133 et de la méthode harmonisée EP, USP et JP.
Inoculum sur milieu de référence (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]) : ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Staphylococcus aureus ATCC 6538 [WDCM 00032]) : ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Staphylococcus aureus ATCC 25923 [WDCM 00034]) : ≤ 100
Dénombrement des colonies (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]) :
Dénombrement des colonies (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]) :
Dénombrement des colonies (Staphylococcus aureus ATCC 6538 [WDCM 00032]) :
Dénombrement des colonies (Staphylococcus aureus ATCC 25923 [WDCM 00034]) :
Recouvrement (Escherichia coli ATCC 8739 [WDCM 00012]) : 70 - 130 %
Recouvrement (Escherichia coli ATCC 25922 [WDCM 00013]) : 70 - 130 %
Recouvrement (Staphylococcus aureus ATCC 6538 [WDCM 00032]) : 70 - 130 %
Recouvrement(Staphylococcus aureus ATCC 25923 [WDCM 00034]) : 70 - 130 %
Incubation : 45 min à température ambiante en condition aérobie.
Milieu de référence : Gélose trypto-caséine-soja (24 heures à 35 - 37 °C en condition aérobie).
Les informations ci-dessus étaient à jour au moment de leur publication et sont susceptibles d'êtres modifiées sans préavis (hormis pour les clients avec lesquels notre entreprise a mis en place un accord de contrôle des changements). Les informations ainsi que leur format peuvent être modifiés à tout moment et de quelque manière que ce soit, en fonction de la réglementation ou des décisions internes à l'entreprise.
Autres remarques
  • Ne pas utiliser un milieu contenant des agrégats ou un mileu décoloré.
  • Le milieu préparé est limpide et légèrement jaunâtre ou jaunâtre
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.