Principaux documents
1.10013
Supelco
Sulfite Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-400 mg/L (SO₃²⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Synonyme(s) :
Bandelettes de test chimique des sulfites
100 TESTS
47,20 €
47,20 €
Date d'expédition estimée le06 février 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
100 TESTS
47,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
47,20 €
Date d'expédition estimée le06 février 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Test des sulfites, colorimetric, 10-400 mg/L (SO32-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
sulfite
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure
10-400 mg/L (SO32-)
Compatibilité
for use with MQuant® StripScan App
Méthode de détection
colorimetric
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Méthode : colorimétrique, sur bandelettes, échelle : 10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/l (SO32-), MQuant®
Les bandelettes de test des sulfites MQuant® sont adaptées à l'analyse des aliments, en particulier du vin et des jus de fruits, des aliments soufrés (comme les fruits secs et frais), des poissons, mollusques et crustacés, et des produits à base de viande hachée. Les ions sulfite réagissent avec un mélange d'hexacyanoferrate(II) de potassium, de sulfate de zinc et de nitroprussiate de sodium pour former un composé de couleur rouge. La concentration en sulfites est mesurée de manière semi-quantitative en comparant visuellement la zone réactionnelle de la bandelette aux nuances de l'échelle colorimétrique. Ces bandelettes sont idéales pour prétester des échantillons rapidement et à moindres frais afin d'évaluer leur concentration en sulfites ainsi qu'un facteur de dilution potentiel avant la réalisation d'une méthode quantitative comme un test des sulfites Reflectoquant® ou Spectroquant®.
Bénéfices de l'approche "Design for Sustainability" (Concevoir de façon éco-responsable) :
nous continuons à démontrer notre engagement envers notre planète et un avenir durable en explorant les moyens d'améliorer les produits existants de notre gamme. Nous avons récemment passé en revue la gamme actuelle de bandelettes réactives MQuant®, afin d'identifier les principaux moyens d'atténuer l'impact environnemental sans compromettre les performances du produit.
Ce produit a bénéficié des changements suivants :
  • bandelette réactive avec réduction
  • tube en aluminium recyclé
  • notice d'utilisation numérique
Apprenez-en plus sur l'initiative : de petits changements sur les bandelettes réactives pour un gros impact sur l'environnement.
Liaison
Remplace : 10013-1 ; 10013
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Protocoles
Preparation of a standard solution for Sulfite
Contenu apparenté
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
L'application MQuant® StripScan fournit des résultats instantanés et fiables avec diverses bandelettes réactives sur téléphone portable, notamment pour le pH et la dureté.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. For wine, How It work? We buy for wine, but we dont find the instructions
    1 answer
    1. Sulfite ions react with a mixture of potassium hexacyanoferrate(II), zinc sulfate, and sodium nitroprusside to form a red compound. The sulfite concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. Please see the link below to review the product instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/408/087/110013ug-ms.pdf
      Helpful?
  2. what is the limit of detection for this paper strip?
    1 answer
    1. The limit of detection for product 1100130001, Sulfite Test, is 10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/L (SO32-). The sulfite concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale.
      Helpful?
  3. Can I test sulfite in urine with these test strips?
    1 answer
    1. This product is not specifically tested for use with urine samples. Typical sample materials include wastewater. Suitability of this product for the analysis of urine samples would have to be determined by the end user. Kindly review the user guide available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/408/087/110013ug-ms.pdf
      Note that this product is not suitable for in vitro diagnostic use.