1.14449
Phosphate Test Kit, colorimetric
1.0-40 mg/L (PO₄-P), 3.1-123 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Synonyme(s) :
Phosphate Visual Test Kit
191,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
About This Item
191,00 €
Disponible pour expédition le01 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Phosphate Test, colorimetric, 1.0-40 mg/L (PO4-P), 3.1-123 mg/L (PO43-), for use with MQUANT®
Analyte(s) spécifique(s)
phosphate
Niveau de qualité
Plage de mesure
1.0-40 mg/L (PO4-P)
3.1-123 mg/L (PO43-)
Compatibilité
for use with MQUANT®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
- Environmental Monitoring: Phosphate tests are extensively used in environmental monitoring to assess the levels of phosphate in water bodies. These tests help in evaluating the impact of agricultural runoff, industrial discharge, and wastewater treatment on water quality. Recent studies have focused on using selective colorimetric nano-sensing solutions to determine phosphate ions in drinking water samples, highlighting their importance in ensuring safe and clean water supplies (Salem and Draz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2020).
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable