Principaux documents
1.10110
SAFC
HEPES
Buffer substance HEPES EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthanesulfonique, Acide N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N′-(2-éthanesulfonique)
250 G
181,00 €
1 KG
477,00 €
3 X 1 KG
1 200,00 €
1101105000
2 380,00 €
25 KG
7 761,00 €
25 KG
8 149,00 €
181,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
250 G
181,00 €
1 KG
477,00 €
3 X 1 KG
1 200,00 €
1101105000
2 380,00 €
25 KG
7 761,00 €
25 KG
8 149,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.30
Beilstein:
883043
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Numéro de classement CE :
230-907-9
181,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Caractéristiques
RNase and DNase free
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.0-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Pf
212.6 °C
Solubilité
703.6 g/L
Densité
1.44 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
560 kg/m3
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.