Principaux documents
1.09960
Supelco
Cadmium standard
1000 mg Cd, (CdCl₂ in H₂O) Titrisol®
Synonyme(s) :
Cadmium standard for aqueous matrices
1 AMP
57,10 €
57,10 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Changer de vue
1 AMP
57,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
57,10 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
concentrate
Concentration
1000 mg Cd in H2O
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.2 (20 °C in H2O)
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Application
Cadmium standard can be used as a calibrationstandard for quantifying cadmium levels in both white and red wine using electrothermalatomic absorption spectrometry (ET-AAS) [1]
Caractéristiques et avantages
  • Titrisol® offers a wide range of concentratedsingle-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achievethe desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard referencematerials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificateof analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelflife.
  • Provides reliable and reproducible results.
Remarque sur l'analyse
1000 mg Cd in H2O, prepared with high-purity CdCl2 and water.
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)