Principaux documents
1.17968
Supelco
Peroxide Test Strips, reflectometric
20.0-100 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonyme(s) :
Peroxide chemical test strips, Peroxide test strip for instrument reader
50 TESTS
134,00 €
134,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
50 TESTS
134,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NB.21
134,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Peroxide Test, reflectometric, 20.0-100 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
Reflectoquant®
Analyte(s) spécifique(s)
hydrogen peroxide
Capacité de réaction
reaction type: enzymatic reaction
Plage de mesure
20.0-100 mg/L (H2O2)
Compatibilité
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: Reflectometric with test strips, 20.0 - 100 mg/L (H2O2), Reflectoquant®
Peroxide is an all purpose disinfectant which, due to its excellent antiviral, bactericidal and fungicidal action, is widely used in the food industry. Here, the Reflectoquant® test strips are suited for the determination of inorganic peroxides in aqueous solutions. Furthermore the test can be used in disinfecting and rinsing solutions (e.g. in food technology, laundries) and in swimming-pool water. Peroxidase transfers peroxide oxygen to an aminophenazone derivative. This produces a red compund that is determined reflectometrically on the RQflex®. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peroxide concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant® test strips for peroxide.
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Approfondissez le sujet du contrôle de la désinfection et découvrez comment choisir le bon désinfectant parmi les diverses options disponibles en termes de méthode et d'instrument basés sur la photométrie ou la réflectométrie
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.