1.09877
OGYE selective supplement
for yeasts, for molds, pkg of 10 vials, for use with OGYE agar, Base
Synonyme(s) :
Oxytetracyclin-Glucose-Yeast Extract selective supplement
Produits recommandés
Composition
Oxytetracycline, 0.05 g (in a buffered base )
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 10 vials
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Application(s)
food and beverages
microbiology
Compatibilité
for use with OGYE agar, Base
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
Application
Liaison
Remarque sur l'analyse
Recovery on test medium
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054):
≥ 50 %
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): ≥ 50 %
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): ≥ 50 %
- Penicillium aurantiogriseum ATCC 16025: ≥ 50 %
Growth
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003):
none
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): none
Incubation: 3 up to 5 days; 28 °C; aerobic.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2