Documents
1.01907
Supelco
Gel de silice
granules, desiccant ~ 2 - 5 mm
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41123003
Numéro de classement CE :
231-545-4
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Forme
granular
Puissance
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Perte
≤2.0% loss on drying, 180°C
Taille des particules
2-5 mm
Dimension de pores
2.0-2.5 nm
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Masse volumique apparente
750‑800 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Isolation, characterization, identification and quantification of 6-F oxyphenisatin dipropionate, a novel illegal additive, from a fruit-flavored jelly: Demonstrating the use of silica gel in chromatographic techniques for detecting illegal additives in food products, this study is vital for food safety and environmental testing laboratories (Xia et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Bulk density: about 70
Loss on drying (180 °C): ≤ 2.0 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 25.0 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable