1.08378
L-Tyrosine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
L-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr
570,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
570,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Agence
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,USP
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Puissance
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
Pf
297-298 °C (decomposition)
Solubilité
0.38 g/L
Densité
1.46 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Application(s)
parenterals
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
Description générale
M-Clarity ProgramAs part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais