T8566
L-Tyrosine
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonyme(s) :
3-(4-Hydroxyphényl)-L-alanine, Acide (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphlényl)propionique
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Tyrosine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Source biologique
non-animal source
Agence
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
99.0-101.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D 11.2 to 9.8°, c = 5 in 1 M HCl (Specific Rotation 6.1 - 7.8 °)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M HCl: 25 mg/mL
Traces de cations
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Groupe fonctionnel
(phenol)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Conditionnement
Autres remarques
Produit comparable
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.