Principaux documents
1.08180
Supelco
2-Thiobarbituric acid
reagent for sorbic acid
Synonyme(s) :
2-Thiobarbituric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
207-985-8
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.7-1.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
235 °C
Masse volumique apparente
210 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
Clé InChI
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (1 %; water): 1.7 - 1.9
Loss on drying (20 mbar, 60 °C): ≤ 1
Suitability as reagent (for sorbic acid): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. Is this product is Granular form?
    1 answer
    1. The physical form of this product is not a tested specification. However, there is no indication that this item is a granulated material.