Documents
1.07865
Supelco
Strontium chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Strontium chloride hexahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cl2Sr · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-971-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
98.0-103.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
1796 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
61 °C
Solubilité
2058 g/L
Densité
1.95 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1050 kg/m3
Traces d'anions
nitrate (NO3-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.05%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): 99.0 - 103.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 7.0
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Corresponds to ACS
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Shweta Hegde et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 167, 104588-104588 (2020-06-13)
Methyl parathion (MP) is a commonly used organophosphorus insecticide in commercial farming. It is well known that MP exposure can affect the function of nervous, respiratory, cardiovascular and reproductive systems. In our previous report we have demonstrated that MP exposure