Principaux documents
1.02536
Supelco
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Co(NO3)2 · 6 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-402-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (potentiometry)
Forme
solid
Puissance
691 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.2% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate)
pH
4.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
57 °C
Densité
1.87 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Co+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Clé InChI
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (potentiometric): ≥ 99.0 %
Solution in water: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfate): ≤ 0.2 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)