M5921
Sulfate de magnésium heptahydraté
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Sels d’Epsom
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
<0.01 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.0%
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- as a component in Kreb′s Ringer buffer
- as a component in minimal medium to culture Ralstonia solanacearum
- in the preparation of maceration solution for Lamb′s lettuce cell isolation and isotonic glucose buffer
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)