203726
sulfate de magnésium
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sulfuric acid magnesium salt
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
<0.01 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable