Principaux documents
1.05669
Supelco
Bromure de lithium
extra pure
1 KG
381,00 €
381,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
381,00 €
About This Item
Formule linéaire :
LiBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
381,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
>1265 °C/1013 hPa
Pf
550 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable