429465
Bromure de lithium
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lithium monobromide
72,20 €
About This Item
72,20 €
Produits recommandés
Qualité
synthesis grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
550 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- An electrolyte additive for lithium-sulfur batteries to enhance their rate performance and cycling stability.[1]
- To prepare poly (vinyl alcohol) (PVA) fibers. The addition of LiBr improves the mechanical properties of the polymer fibers.[2]
- To fabricate a surface passivation layer for silicon solar cells to enhance photoluminescence intensity.[3]
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.